Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303696-1G OR303696-5G OR303696-10G
APOSOR303696-1GEA 2075 SEK
APOSOR303696-1G APOSOR303696-5G APOSOR303696-10G
Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Formel: C₈H₈BrNO₄
MW: 262,07 g/mol
Smältpunkt: 267…269 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01411758
CAS nummer: 89978-58-5