3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303687-1G OR303687-250MG
APOSOR303687-1GEA 3450 SEK
APOSOR303687-1G APOSOR303687-250MG
3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₈H₅ClN₂O
Smältpunkt: 121…123 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD15526709
CAS nummer: 1107053-87-1