(3-Chloropyridin-2-yl)methanol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR303685-1G OR303685-250MG
APOSOR303685-1GEA 1050 SEK
APOSOR303685-1G APOSOR303685-250MG
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol 95+%
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
Smältpunkt: 42…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11110226
CAS nummer: 60588-81-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III