6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303677-1G OR303677-500MG
APOSOR303677-1GEA 4700 SEK
APOSOR303677-1G APOSOR303677-500MG
6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile
6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Smältpunkt: 78…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09924285
CAS nummer: 1000516-33-5