4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloropyridine-2,6-dicarboxylic acid
OR303669-1G OR303669-500MG OR303669-250MG OR303669-5G
APOSOR303669-1GEA 755 SEK
APOSOR303669-1G APOSOR303669-500MG APOSOR303669-250MG APOSOR303669-5G
4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Smältpunkt: 210 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04117894
CAS nummer: 4722-94-5