tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
OR303640-1G OR303640-500MG OR303640-5G
APOSOR303640-1GEA 2925 SEK
APOSOR303640-1G APOSOR303640-500MG APOSOR303640-5G
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel: C₁₄H₁₉BrN₄O₄
MW: 387,24 g/mol
Smältpunkt: 100…101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16140319
CAS nummer: 1221792-73-9