4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4,6-Dichloronicotinaldehyde
OR303638-1G OR303638-5G
APOSOR303638-1GEA 975 SEK
APOSOR303638-1G APOSOR303638-5G
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176 g/mol
Smältpunkt: 68…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12025485
CAS nummer: 1060811-62-2