Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
OR303636-1G OR303636-500MG OR303636-5G
APOSOR303636-1GEA 3725 SEK
APOSOR303636-1G APOSOR303636-500MG APOSOR303636-5G
Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Smältpunkt: 58…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14584824
CAS nummer: 1221792-05-7