2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
OR303632-1G
OR303632-250MG
APOSOR303632-1GEA
1150
SEK
APOSOR303632-1G
APOSOR303632-250MG
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Formel:
C₇H₆NO₃Cl Smältpunkt: 230…234 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08236845 CAS nummer: 503000-87-1 |