6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Bromo-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
OR303626-1G OR303626-500MG OR303626-5G
APOSOR303626-1GEA 705 SEK
APOSOR303626-1G APOSOR303626-500MG APOSOR303626-5G
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formel: C₆H₄BrN₃O
MW: 214,0200 g/mol
Smältpunkt: >350 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00763285
CAS nummer: 148038-83-9