1-Iodo-2-naphthol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR30346-1G OR30346-5G
APOSOR30346-1GEA 425 SEK
APOSOR30346-1G APOSOR30346-5G
1-Iodo-2-naphthol
1-Iodo-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇IO
Kokpunkt: 307 °C/760 mmHg
Smältpunkt: 92…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00046371
CAS nummer: 2033-42-3