4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR303367-1G
OR303367-5G
APOSOR303367-1GEA
290
SEK
APOSOR303367-1G
APOSOR303367-5G
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Formel:
C₁₂H₈BrCl Smältpunkt: 150…153 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06201384 CAS nummer: 23055-77-8 UN: 3152 ADR: 9,II |