4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303252-1G OR303252-250MG
APOSOR303252-1GEA 2250 SEK
APOSOR303252-1G APOSOR303252-250MG
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇IN₂
MW: 270.07 g/mol
Smältpunkt: 72…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11707168
CAS nummer: 23889-85-2