2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303157-1G OR303157-500MG
APOSOR303157-1GEA 4125 SEK
APOSOR303157-1G APOSOR303157-500MG
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂O₃
Smältpunkt: 155…160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06208181
CAS nummer: 34818-56-9