2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30311-100G OR30311-25G OR30311-5G
APOSOR30311-100GEA 6025 SEK
APOSOR30311-100G APOSOR30311-25G APOSOR30311-5G
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
Smältpunkt: 78…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052203
CAS nummer: 28163-00-0