Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303108-1G OR303108-500MG
APOSOR303108-1GEA 12525 SEK
APOSOR303108-1G APOSOR303108-500MG
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18399380
CAS nummer: 499789-92-3