Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
OR303095-1G OR303095-500MG
APOSOR303095-1GEA 7900 SEK
APOSOR303095-1G APOSOR303095-500MG
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Smältpunkt: 168…170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16660543
CAS nummer: 502142-81-6