Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR303082-1G
OR303082-25G
OR303082-5G
APOSOR303082-1GEA
260
SEK
APOSOR303082-1G
APOSOR303082-25G
APOSOR303082-5G
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Formel:
C₈H₇Cl₂NO₂ Smältpunkt: 50…51 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09757510 CAS nummer: 58584-86-4 |