2-Chlorobenzene-1-carboximidamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303066-1G OR303066-500MG
APOSOR303066-1GEA 4875 SEK
APOSOR303066-1G APOSOR303066-500MG
2-Chlorobenzene-1-carboximidamide
2-Chlorobenzene-1-carboximidamide
Formel: C₇H₇ClN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05662890
CAS nummer: 45743-05-3