6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
Leverantör: Apollo Scientific
OR303060-1G OR303060-250MG
APOSOR303060-1GEA 5225 SEK
APOSOR303060-1G APOSOR303060-250MG
6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
Formel: C₉H₇BrN₂O
Smältpunkt: 195…197 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07364620
CAS nummer: 893731-58-3