1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Leverantör: Apollo Scientific
OR303053-1G OR303053-500MG
APOSOR303053-1GEA 4875 SEK
APOSOR303053-1G APOSOR303053-500MG
1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Formel: C₆H₉N₃O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19213343
CAS nummer: 856860-17-8