2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303017-1G OR303017-500MG OR303017-5G
APOSOR303017-1GEA 3700 SEK
APOSOR303017-1G APOSOR303017-500MG APOSOR303017-5G
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Formel: C₄H₅ClN₄O
Smältpunkt: 199…202 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22196157
CAS nummer: 71552-22-2