2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
Leverantör: Apollo Scientific
OR303016-1G
OR303016-5G
APOSOR303016-1GEA
2125
SEK
APOSOR303016-1G
APOSOR303016-5G
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
Formel:
C₄H₅BrN₄O Smältpunkt: 256…257 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00023262 CAS nummer: 6312-72-7 |