4-Amino-3-furazanecarboxamidoxime
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
4-Amino-N-hydroxy-1,2,5-oxadiazole-3-carboxamidine, 4-Amino-N'-hydroxy-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide
OR303000-1G
OR303000-500MG
APOSOR303000-1GEA
2675
SEK
APOSOR303000-1G
APOSOR303000-500MG
4-Amino-3-furazanecarboxamidoxime
4-Amino-3-furazanecarboxamidoxime
Formel:
C₃H₅N₅O₂ MW: 143,11 g/mol Smältpunkt: 189…193 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00186407 CAS nummer: 13490-32-9 |