4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30272-25G OR30272-100G OR30272-5G
APOSOR30272-25GEA 1175 SEK
APOSOR30272-25G APOSOR30272-100G APOSOR30272-5G
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 97%
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Formel: C₈H₁₂N₂
Smältpunkt: 127…129 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007729
CAS nummer: 3171-45-7
EINECS: 221-635-1