3,4-Dichlorobenzhydrazide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzohydrazide, 3,4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic hydrazide
OR30269-1G OR30269-250MG
APOSOR30269-1GEA 295 SEK
APOSOR30269-1G APOSOR30269-250MG
3,4-Dichlorobenzhydrazide 97%
3,4-Dichlorobenzhydrazide
Formel: C₇H₆Cl₂N₂O
MW: 205,04 g/mol
Smältpunkt: 154…160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017057
CAS nummer: 28036-91-1