5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Methyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
OR302515-25G OR302515-5G OR302515-100G
APOSOR302515-25GEA 895 SEK
APOSOR302515-25G APOSOR302515-5G APOSOR302515-100G
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Formel: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,2608 g/mol
Smältpunkt: 150…151 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10009563
CAS nummer: 571189-49-6