3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3025-1G OR3025-25G OR3025-5G
APOSOR3025-1GEA 275 SEK
APOSOR3025-1G APOSOR3025-25G APOSOR3025-5G
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₇H₁₁N₃
Smältpunkt: 120…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00067984
CAS nummer: 118430-74-3