Methyl-2-cyanobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Methyl 2-cyanobenzoate, 2-Cyanobenzoic acid methyl ester
OR30234-10G OR30234-5G
APOSOR30234-10GEA 1375 SEK
APOSOR30234-10G APOSOR30234-5G
Methyl-2-cyanobenzoate
Methyl-2-cyanobenzoate
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Kokpunkt: 98…100 °C/0,2mmHg
Smältpunkt: 47…49 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016376
CAS nummer: 6587-24-2