2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR30230-1G
OR30230-250MG
APOSOR30230-1GEA
0
SEK
APOSOR30230-1G
APOSOR30230-250MG
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
Formel:
C₁₆H₂₁BrO Smältpunkt: 65…68 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00178768 CAS nummer: 132392-28-0 UN: 3261 ADR: 8,III |