2-Chloro-4-iodotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30229-100G OR30229-25G
APOSOR30229-100GEA 925 SEK
APOSOR30229-100G APOSOR30229-25G
2-Chloro-4-iodotoluene
2-Chloro-4-iodotoluene
Formel: C₇H₆ClI
Kokpunkt: 118…120 °C/15mmHg
Densitet: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040872
CAS nummer: 83846-48-4