Pyridine-2,4-dicarboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: PCA
OR302207-100G OR302207-5G OR302207-25G
APOSOR302207-100GEA 1900 SEK
APOSOR302207-100G APOSOR302207-5G APOSOR302207-25G
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid 97%
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Formel: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Smältpunkt: 246…248 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00149413
CAS nummer: 499-80-9