4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR302184-1G OR302184-5G OR302184-10G
APOSOR302184-1GEA 175 SEK
APOSOR302184-1G APOSOR302184-5G APOSOR302184-10G
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Formel: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Kokpunkt: 199,8 °C
Smältpunkt: –7 °C
Densitet: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 85,5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16621162
CAS nummer: 57280-22-5
EINECS: 421-750-9