2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile, 6-Methoxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
OR302169-1G OR302169-5G OR302169-10G
APOSOR302169-1GEA 550 SEK
APOSOR302169-1G APOSOR302169-5G APOSOR302169-10G
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Formel: C₉H₆N₂OS
MW: 190,22 g/mol
Smältpunkt: 129…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010537
CAS nummer: 943-03-3