1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30215-1G OR30215-5G OR30215-250MG
APOSOR30215-1GEA 1300 SEK
APOSOR30215-1G APOSOR30215-5G APOSOR30215-250MG
1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Formel: C₈H₇BrO₂
Smältpunkt: 137…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00174275
CAS nummer: 3343-45-1