2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR302007-1G OR302007-5G
APOSOR302007-1GEA 975 SEK
APOSOR302007-1G APOSOR302007-5G
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Smältpunkt: 139…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09037866
CAS nummer: 207799-10-8