2-Bromobenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30195-25G
APOSOR30195-25GEA 1900 SEK
APOSOR30195-25G
2-Bromobenzenesulphonamide 98%
2-Bromobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Smältpunkt: 191…192 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173662
CAS nummer: 92748-09-9