3,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
1,3-Dimethoxy-5-isothiocyanatobenzene
OR30188-1G
OR30188-5G
APOSOR30188-1GEA
1475
SEK
APOSOR30188-1G
APOSOR30188-5G
3,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
3,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Formel:
C₉H₉NO₂S Kokpunkt: 130…132 °C/3mmHg Smältpunkt: 49…52 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00041077 CAS nummer: 104968-58-3 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |