3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR3017-25G
OR3017-5G
OR3017-1G
APOSOR3017-25GEA
2725
SEK
APOSOR3017-25G
APOSOR3017-5G
APOSOR3017-1G
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid 98%
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₅ Smältpunkt: 244…247 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01075676 CAS nummer: 182163-96-8 |