4-Chloro-5-nitrophthalimide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30160-1G OR30160-250MG
APOSOR30160-1GEA 1375 SEK
APOSOR30160-1G APOSOR30160-250MG
4-Chloro-5-nitrophthalimide
4-Chloro-5-nitrophthalimide
Formel: C₈H₃ClN₂O₄
Smältpunkt: 201…203 °C
Densitet: 1,725 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052331
CAS nummer: 6015-57-2