2,4,5-Tribromotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Methyl-2,4,5-tribromobenzene, 1,2,4-Tribromo-5-methylbenzene
OR30148-25G OR30148-5G
APOSOR30148-25GEA 1025 SEK
APOSOR30148-25G APOSOR30148-5G
2,4,5-Tribromotoluene
2,4,5-Tribromotoluene
Formel: C₇H₅Br₃
MW: 328,83 g/mol
Smältpunkt: 112…115 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052984
CAS nummer: 3278-88-4