3,4-Dimethylbenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30142-10G OR30142-25G
APOSOR30142-10GEA 805 SEK
APOSOR30142-10G APOSOR30142-25G
3,4-Dimethylbenzonitrile 98%
3,4-Dimethylbenzonitrile
Formel: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kokpunkt: 230…232 °C
Smältpunkt: 64…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016380
CAS nummer: 22884-95-3
EINECS: 245-293-8