Methyl-2-(bromomethyl)benzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Methyl 2-bromomethylbenzoate
OR301372-10G OR301372-25G
APOSOR301372-10GEA 1200 SEK
APOSOR301372-10G APOSOR301372-25G
Methyl-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-2-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0706 g/mol
Smältpunkt: 32…33 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03425900
CAS nummer: 2417-73-4