Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 1,1-dioxide
OR301365-1G OR301365-5G OR301365-10G
APOSOR301365-1GEA 275 SEK
APOSOR301365-1G APOSOR301365-5G APOSOR301365-10G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Formel: C₆H₁₀O₄S
MW: 178,21 g/mol
Smältpunkt: 190…194 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03102802
CAS nummer: 64096-87-3