2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR301342-1G OR301342-250MG
APOSOR301342-1GEA 8925 SEK
APOSOR301342-1G APOSOR301342-250MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Formel: C₆H₁₁NO
Kokpunkt: 187 °C
Densitet: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14586455
CAS nummer: 220290-68-6