6-Bromo-1-indanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR301319-100G OR301319-25G
APOSOR301319-100GEA 1700 SEK
APOSOR301319-100G APOSOR301319-25G
6-Bromo-1-indanone
6-Bromo-1-indanone
Formel: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Smältpunkt: 111…115 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02179286
CAS nummer: 14548-39-1