7-Hydroxy-1-indanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR301315-1G OR301315-5G
APOSOR301315-1GEA 0 SEK
APOSOR301315-1G APOSOR301315-5G
7-Hydroxy-1-indanone
7-Hydroxy-1-indanone
Formel: C₉H₈O₂
Kokpunkt: 131 °C/9,5mmHg
Smältpunkt: 109…113 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01548387
CAS nummer: 6968-35-0