2,6-Dichloro-4-iodopyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR301306-100G OR301306-25G OR301306-5G
APOSOR301306-100GEA 2925 SEK
APOSOR301306-100G APOSOR301306-25G APOSOR301306-5G
2,6-Dichloro-4-iodopyridine 98%
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₂CI₂IN
MW: 273,89 g/mol
Smältpunkt: 161…165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368400
CAS nummer: 98027-84-0