6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Chloro-5-azaindole
OR301258-1G OR301258-5G
APOSOR301258-1GEA 910 SEK
APOSOR301258-1G APOSOR301258-5G
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 97%
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Smältpunkt: 190…191 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08690133
CAS nummer: 74976-31-1