6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR301257-10G OR301257-25G
APOSOR301257-10GEA 925 SEK
APOSOR301257-10G APOSOR301257-25G
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid 98%
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1000 g/mol
Smältpunkt: 246…247 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052805
CAS nummer: 37972-69-3